676484
VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751
The VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751, also referenced under CAS 228559-41-9, controls the biological activity of VEGFR2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751, N-(2,4-Difluorophenyl)-Nʹ-(4-(6,7-dimethoxy-4-quinolyloxy)-2-fluorophenyl)urea, Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 Kinase Inhibitor VI, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H18F3N3O4/c1-32-22-11-15-20(12-23(22)33-2)28-8-7-21(15)34-14-4-6-19(17(27)10-14)30-24(31)29-18-5-3-13(25)9-16(18)26/h3-12H,1-2H3,(H2,29,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFKQSJNCVRGFCC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1