676481
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II
The VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 269390-69-4, controls the biological activity of VEGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, N-(4-Chlorophenyl)-2-[(pyridin-4-ylmethyl)amino]benzamide, VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor II, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVII, VEGFR1 Kinase Inhibitor III
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)c2c(cccc2)NCc3ccncc3
InChI
1S/C19H16ClN3O/c20-15-5-7-16(8-6-15)23-19(24)17-3-1-2-4-18(17)22-13-14-9-11-21-12-10-14/h1-12,22H,13H2,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGPZCOONYBPZEW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kinase activities of KDR, Flt-1 and c-Kit
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1