Merck
T0299
Sigma-Aldrich
α,β-Trehalose
≥98%
Szinonimák:
α-D-Glucopyranosyl β-D-glucopyranoside, Neotrehalose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant
Teszt
≥98%
form
crystalline powder
technika/technikák
HPLC: suitable
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3