05-717
Anti-Adenosine Receptor A2a Antibody, clone 7F6-G5-A2
clone 7F6-G5-A2, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor subtype A2a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7F6-G5-A2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADORA2A(135)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
FACS Analysis: A previous lot of this antibody has been reported by an independent laboratory to detect Adenosine Receptor A2A in transfected HEK293 cells (Koshiba, M., 1999).
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis:
A 1:1000–1:5000 dilution of this lot of antibody detected Adenosine Receptor A2A in HEK293 cells expressing canine A1/A2A receptor chimeras (Rosin, D.L., 1998).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1