658401
AG 490
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and potent inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation (IC₅₀ = 100 nM).
Szinonimák:
AG 490, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamide, Tyrphostin B42, ( E)- N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamide, Tyrphostin B42, (E)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(Cc2ccccc2)C(=O)\C(=C\c1cc(c(cc1)O)O)\C#N
InChI
1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUCIOBMMDDOEMM-RIYZIHGNSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Eriksen, K.W., et al. 2001. Leukemia15, 787.
Kirken, R.A., et al. 1999. Leukoc. Biol.65, 891.
Nielsen, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6764.
Meydan, N., et al. 1996. Nature 379, 645.
Gazit, A., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 1896.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
WGK
WGK 3