Fontos dokumentumok
654257
Sigma-Aldrich
TNF-α Antagonist III, R-7050
The TNF-α Antagonist III, R-7050, also referenced under CAS 303997-35-5, controls the biological activity of TNF-α.
Szinonimák:
TNF-α Antagonist III, R-7050, 8-Chloro-4-(phenylsulfanyl)-1-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H8ClF3N4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)c(nc4c2cc(cc4)Cl)Sc3ccccc3
InChI
1S/C16H8ClF3N4S/c17-9-6-7-11-12(8-9)24-13(22-23-15(24)16(18,19)20)14(21-11)25-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUUMKHOVGVYGOP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable triazoloquinoxaline compound that acts as a TNF-α receptor antagonist via the blockage of receptor-adaptor molecules complex formation and subsequent receptor internalization, but not TNF-α ligand-receptor binding. Shown to selectively inhibit TNF-α-, but not Fas- or C6-ceramide-, induced caspase activation and cell death in ME180 cells and exhibit higher potency against TNF-α-induced than IL-1β-induced NF-κB activation (EC50 = 0.631 and 1.45 µM, respectively) in A549 cells.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Gururaja, T.L., et al. 2007. Chem. Biol.14, 1105.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3