SRP3327
IL-1 RECEPTOR ANTAGONIST human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
ICIL-1RA, IL-1RN, IL-1Ra, IRAP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
20-40 ng/mL
molekulatömeg
17.2 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technika/technikák
activity assay: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL1R1(3554)
Általános leírás
Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) is a naturally occurring inflammatory inhibitor protein. IL-1Ra is produced by corneal epithelial cells, monocytes, neutrophils, macrophages, and fibroblasts. Recombinant human IL-1Ra is a 17.2kDa protein consisting of 153 amino acid residues.
Alkalmazás
- to study the role of interleukin (IL)-1β receptor in cell senescence induced by doxorubicin
- to block the IL-1β binding to its receptor
- to understand the role of autocrine interleukin-1β (IL-1β) signaling downstream of cl- in RPS27 modulation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)