648465
Triton™ X-100 Detergent, Hydrogenated
Nonionic detergent used for the solubilization of membrane-bound proteins.
Szinonimák:
Octylphenoxypolyethoxyethanol, Hydrogenated, TRX-100
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
viscous liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
colorless
CMC
250 μM
oldhatóság
water: 10%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C28H56O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h25-26,29H,6-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQJNBKDKLMCALZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The utilization of Triton X-100 for enhanced two-dimensional liquid-phase proteomics.: This study explores the role of Triton X-100 in enhancing protein separation techniques in biochemistry, particularly emphasizing its application in two-dimensional liquid-phase proteomics to improve resolution and reproducibility (Kim et al., 2011).
- Effects of environment on the photophysical characteristics of mesotetrakis methylpyridiniumyl porphyrin (TMPyP).: Research focuses on the influence of different solvent environments, including those containing Triton X-100, on the photophysical properties of porphyrins, highlighting its utility in enhancing solubility and stability in biochemical assays (Gonccedil;alves et al., 2011).
- Processing of tissue culture cells.: The work describes methods for processing tissue culture cells where Triton X-100 is used to permeabilize cells for various staining procedures, crucial for molecular biology and cellular biochemistry studies (Bratthauer, 2010).
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tiller, G.E., et al. 1984. Anal. Biochem.141, 262.
Ashani, Y. and Cantravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup