Fontos dokumentumok
T2663
Trizma® hydrochloride solution
1 M, BioReagent, for molecular biology
Szinonimák:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
koncentráció
1 M
szennyeződések
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
7.35-7.45
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)