616371
Aprotinin, Bovine, Recombinant, Nicotiana sp., Animal-Free
recombinant, expressed in Nicotiana, heat and acid-stable competitive, reversible inhibitor of serine proteases
Szinonimák:
Aprotinin, Bovine, Recombinant, Nicotiana sp., Animal-Free, Pancreatic Trypsin Inhibitor, Trypsin-Kallikrein Inhibitor, Kallikrein-Trypsin Inactivator, Antikrein, Basic Pancreatic Trypsin Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Nicotiana
Minőségi szint
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
specifikus aktivitás
≥5.0 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
chymotrypsin
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg