Fontos dokumentumok
5.89584
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.5%, anhydrous
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
NACRES:
NA.22
grade:
anhydrous
Teszt:
99.5%
bp:
82 °C (lit.)
gőznyomás:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Terméknév
2-Propanol, 99.5%, anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.5%
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (completely)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup