580555
Paclitaxel
from Taxus sp., ≥97% (HPLC), solid, antitumor agent, Calbiochem®
Szinonimák:
Paclitaxel, Taxus sp., Baccatin III N-benzyl-β-phenylisoserine Ester, TAXOL®
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Paclitaxel, Taxus sp., Antitumor and antileukemic agent isolated from the bark of the yew tree.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (NMR)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H](C6[C@]7([C@H](OC7)C[C@@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Promotes assembly of microtubules and inhibits tubulins disassembly
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Milas, L., et al. 1995. Cancer Chemother. Pharmacol.35, 297.
Donaldson, K.L., et al. 1994. Int. J. Cancer 57, 847.
Hornback, N.B., et al. 1994. In Vivo8, 819.
Manthey, C.L., et al. 1992. J. Immunol. 149, 2459.
Rowinsky, E.K., et al. 1992. Semin. Oncol.19, 646.
Ding, A.H., et al. 1990. Science248, 370.
Mogensen, M.M. and Tucker, J.B. 1990. J. Cell Sci.97, 101.
Slichenmeyer, W.J. and Von Hoff, D.D. 1990. J. Clin. Pharmacol. 30, 770.
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Related Content
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.