Fontos dokumentumok
567418-M
Millipore
Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade
Commonly used in several applications, including precipitation of nucleic acids.
Szinonimák:
Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3NaO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
heavy metals: ≤0.001%
absorption
≤0.01 at 260 nm in H2O at 100 mM
≤0.01 at 280 nm in H2O at 100 mM
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Commonly used in several applications including precipitation of nucleic acids. Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01
Commonly used in several applications, including precipitation of nucleic acids.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1