Merck
SBR00067
Rifampicin Water Soluble
greener alternative
solubility: 50 mg/mL in water, freely soluble
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
51283601
NACRES:
NA.76
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
(Antibacterial)
sustainability
Greener Alternative Product
oldhatóság
water: freely soluble 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
környezetbarátabb alternatív kategória
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Rifampicin is used to treat Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infections. Rifampicin is widely used as an antipruritic agent in the autoimmune cholestatic liver disease, and primary biliary cirrhosis (PBC). Rifampicin was also found active by inhibiting Tau Oligomer Propagation in Alzheimer’s disease. In addition, Rifampicin is used as a selection agent for agrobacterium mediated plant transformation.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Alkalmazás
Rifampicin is used to treat Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infections. It is widely used as an antipruritic agent in the autoimmune cholestatic liver disease, primary biliary cirrhosis (PBC). It has been shown to cause hepatitis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rifampicin inhibits the assembly of DNA and protein into mature virus particles. It inhibits initiation of RNA synthesis by binding to β-subunit of RNA polymerase, which results in cell death.
Mode of Action: Inhibits initiation of RNA synthesis by binding to β-subunit of RNA polymerase. Inhibits the assembly of DNA and protein into mature virus particles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Specific packaging of custom RNA molecules into cowpea mosaic virus-like particles.
Peyret, Hadrien, et al
Recombinant proteins from plants: production and isolation of clinically useful compounds, 103-111 (2022)
Treatment of rifampicin-resistant tuberculosis disease and infection in children: key updates, challenges and opportunities
Howell, Pauline, et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 11.4, 381-381 (2022)
Tomohiro Umeda et al.
Biomedicines, 10(2), 297-297 (2022-02-26)
The cell-to-cell transmission of tau aggregates is considered a mechanism underlying the intracerebral spreading of tau pathology in Alzheimer's disease (AD) and other tauopathies. Recent studies suggest that tau oligomers, rather than fibrils, participate in this process. We previously showed
Guidelines for the Management of Cholestatic Liver Diseases (2021)
Lu, Lungen
Journal of clinical and translational hepatology (2022)
Kapcsolódó tartalom