Fontos dokumentumok
572635
Sigma-Aldrich
SU6656
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Src family kinase inhibitor.
Szinonimák:
SU6656
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H21N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
371.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
burnt orange
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C)C)c1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C\c3[nH]c4c(c3)CCCC4
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOGJQOUIVKBFGH-MHWRWJLKSA-N
Általános leírás
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Src family kinase inhibitor. Inhibits Src (IC50 = 280 nM) as well as closely related kinases such as Fyn (IC50 = 170 nM) and Yes (IC50 = 20 nM) and Lyn (IC50 = 130 nM). Acts as a weak inhibitor of Lck (IC50 = 688 µM) and PDGF receptor kinase (IC50 >10 µM). A 10 mM (500 µg/135 µl) solution of SU6656 (Cat. No. 572636) in DMSO is also available.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 280 nM, 170 nM, 20 nM, and 130 nM against Src, Fyn, Yes, and Lyn.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Bowman, T., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 7319.
Blake, R.A., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 9018.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Ning Wu et al.
Cell reports, 30(4), 1129-1140 (2020-01-30)
Plasma membrane damage and cell death during processes such as necroptosis and apoptosis result from cues originating intracellularly. However, death caused by pore-forming agents, like bacterial toxins or complement, is due to direct external injury to the plasma membrane. To