SML0921
AR7
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
7-Chloro-3-(4-methylphenyl)-2H-1,4-benzoxazine; 7-Chloro-3-p-tolyl-2H-benzo[b][1,4]oxazine, Atypical retinoid 7
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)NC(=CO2)c3ccc(cc3)C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUXHKTZKBDGXBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as chaperone-mediated autophagy (CMA) activator to study the activity of CMA in rat liver lysosomes
- as a CMA activator to study its effects on expression of DEAD-box helicase 3 X-linked (DDX3X), eukaryotic translation initiation factor 4A1 (EIF4A1), and eukaryotic translation initiation factor 4H (EIF4H) in cancer cells
- to study its effects on synuclein α (SNCA) oligomer levels in mature primary cortical neurons
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)