528151
PARP Inhibitor VIII, PJ34
InSolution, ≥98%
Szinonimák:
InSolution PARP Inhibitor VIII, PJ34, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide, HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide, HCl
Teszt
≥98% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
O=C(CN(C)C)NC(C=C1)=CC(C2=C3C=CC=C2)=C1NC3=O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PARP
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Garcia-Soriano, F.G., et al. 2001. Nature Med.7, 108.
Mabley, G.J., et al. 2001. Inflamm. Res.50, 561.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2