Fontos dokumentumok
442281
2,3,4,5-Tetrachlorophenol
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RULKYXXCCZZKDZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?