Fontos dokumentumok
P4365
PJ-34 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
PARP Inhibitor VIII, PJ 34 HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-(N,N-dimethylamino)acetamide hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to yellow
oldhatóság
H2O: 22 mg/mL
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CN(C)CC(=O)Nc1ccc2NC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C17H17N3O2.ClH.H2O/c1-20(2)10-16(21)18-11-7-8-15-14(9-11)12-5-3-4-6-13(12)17(22)19-15;;/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,22);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCALIZUKAFUQCH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor 1 in rats to test the effect of PAPR1 in neuropathic pain
- as a component of protein extraction buffer to enable visualization of the high-molecular-weight smear of PARylated proteins in various cell samples
- as PARP inhibitor in murine MLE-12 epithelial cell line
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)