118415
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt
≥95% (HPLC), lyophilized solid, PARG inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt, Adenosine 5ʹ-diphosphate (Hydroxymethyl)pyrrolidinediol, NH₄
About This Item
Javasolt termékek
product name
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt, ADP-HPD, Dihydrate is an amino analog of ADP-ribose that acts as a highly potent, noncompetitive, and specific inhibitor of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG; IC₅₀ = 120 nM).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PARG
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 389.
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 4332.
WGK
WGK 1