Fontos dokumentumok
324473
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor IX, EB-47
The PARP Inhibitor IX, EB-47 controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
PARP Inhibitor IX, EB-47
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H27N9O6 · 2HCl · 2H2O
Molekulatömeg:
646.48
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
45 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A cell-permeable, adenosine-substituted, isoindolinone compound that acts as a potent inhibitor of poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) (IC50 = 45 nM). Reported to offer cytoprotective effects against oxidative damage in cells and in in vivo models of reperfusion injury and inflammation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
PARP-1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Jagtap, P.G., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 81.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1