Fontos dokumentumok
5.06271
Sigma-Aldrich
Ketanserin Tartrate
Szinonimák:
Ketanserin Tartrate, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Ketanserin, R 41 468
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H22FN3O3 · xC4H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
395.43 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
1.49 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist with weak adrenergic receptor blocking properties. Strong affinity for 5-HT2AR (Ki = 1.49 nM) relative to other family members like 5-HT2BR (Ki = 740 nM) and 5-HT2CR (Ki = 59 nM). Often used in conjunction with SB 206553 to distinguish 5-HT2AR and 5-HT2CR activity.
A selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist with weak adrenergic receptor blocking properties. Strong affinity for 5-HT2AR (Ki = 1.49 nM) relative to other family members like 5-HT2BR (Ki = 740 nM) and 5-HT2CR (Ki = 59 nM). Often used in conjunction with SB 206553 to distinguish 5-HT2AR and 5-HT2CR activity.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
5-HT2A
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Ros, R. et al. 2013. PNAS.110, 348.
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Aloyo, V. J. and Harvey, J. A. 2000. Eur. J. Pharmacol.406, 163.
Leysen, J. E. et al. 1981. Life Sci.28, 1015.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3