Fontos dokumentumok
M149
Methiothepin mesylate salt
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
1-[10,11-Dihydro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10-yl]-4-methylpiperazine mesylate salt, Metitepine mesylate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: 13 mg/mL
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CSc1ccc2Sc3ccccc3CC(N4CCN(C)CC4)c2c1
InChI
1S/C20H24N2S2.CH4O3S/c1-21-9-11-22(12-10-21)18-13-15-5-3-4-6-19(15)24-20-8-7-16(23-2)14-17(18)20;1-5(2,3)4/h3-8,14,18H,9-13H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMDZGZYKOGLJY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)