Fontos dokumentumok
5.08148
Sigma-Aldrich
Nefazodone Hydrochloride
Szinonimák:
Nefazodone Hydrochloride, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Nefazodone, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone, 5-HT2A Serotonin Receptor Antagonist, Nefazodone, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H32ClN5O2 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
470.01 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
26 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
ethanol: 10 mM
DMSO: 25 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)N2CCN(CC2)CCC[n]3nc([n]([c]3=O)CCOc4ccccc4)CC.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A potent 5-HT2A receptor antagonist (Kd = 26 nM), with moderate affinity for the alpha1-adrenergic receptor (Kd = 48 nM) and 5-HT1A receptor (Kd = 80 nM). Originally developed as a clinical antidepressant but discontinued in 2004, nefazodone (Serzone) still remains a specific inhibitor of certain serotonergic pathways. Nefazodone also has been reported to induce mitochondrial dysfuntion.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Kim, J.-A. et al. 2012. Toxicol. Lett.214, 175.
Cusack, B. et al. 1994. Psychopharmacol.114, 559.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3