Fontos dokumentumok
5.06415
Sigma-Aldrich
SB-269970 Hydrochloride
Szinonimák:
SB-269970 Hydrochloride, 5-HT7 Serotonin receptor antagonist, SB-269970, SB 26,970, SB 26,970
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H28N2O3S · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.49 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2[C@H](CCC2)CCN3CCC(CC3)C)c1cc(ccc1)O.Cl
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Általános leírás
A selective 5-HT7 receptor antagonist. Extremely potent in vivo and in vitro. Chronic or acute (even single dose) administration of SB269970 induces functional desensitization of the 5-HT7 receptor system, which precedes changes in the receptor density. This mechanism may be responsible for the rapid antidepressant-like effect of the 5-HT7 antagonist in animal models. SB-269970 is an analogue of SB-258719 and has been shown to have at least 100 fold selectivity versus all other 5-HT receptor subtypes except the human 5-HT5A receptor (pKi values are 8.9, 7.2 and 6.0 for 5-HT7A, 5-HT5A and 5-HT1B).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
5-HT₇
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Tokarski, K. et al. 2012. Pharmacol. Rep.64, 256.
Thomas. D. R. et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 409.
Lovell, P. J. et al. 2000. J. Med. Chem.43, 342.
Forbes, I. T. et al. 1998. J. Med. Chem.41, 655.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3