Fontos dokumentumok
5.08146
Sigma-Aldrich
WAY-100635 Maleate
Szinonimák:
WAY-100635 Maleate, 5-HT 1A Serotonis Receptor Antagonist, WAY-100635 Maleate, WAY 100635, WAY100635, 5-HT1A Serotonis Receptor Antagonist, WAY-100635 Maleate, WAY 100635, WAY100635
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H34N4O2 · xC4H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.56 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
water: 50 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N3(CCN(CC3)c4c(cccc4)OC)CCN(c2ncccc2)C(=O)C1CCCCC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
Általános leírás
A selective 5-HT1A receptor antagonist (pKi = 7.9-9.2). WAY-100635 has been reported to have good inhibitory action centrally and peripherally (1mg/kg dose in rats) but has low intrinsic effects, making it a silent 5-HT1A receptor antagonist. WAY-100635 displaced specific binding of the 5-HT1A radioligand, [3H]8-OH-DPAT (8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin), to rat hippocampal membranes with a pIC50 of 8.87. This represented a greater than 100-fold selectivity relative to binding at other 5-HT receptor subtypes and major neurotransmitter receptor, reuptake and ion channel sites. WAY-100635 has been used in a variety of vertebrate species in vivo and in vitro.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
5-HT1A
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Elkészítési megjegyzés
Warming is required for complete solubilization.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Hunt, G. E. et al. 2011. Brain Res. Bull.86, 65.
Caamano, R. I. et al. 2010. J. Exp. Biol.213, 1813.
Newman-Tancredi, A. et al. 1998. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.357, 205.
Forster, E. A. et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.281, 81.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3