SAB1409321
Monoclonal Anti-MPO antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 36.74 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MPO(4353)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
GVSEPLKRKGRVGPLLACIIGTQFRKLRDGDRFWWENEGVFSMQQRQALAQISLPRIICDNTGITTVSKNNIFMSNSYPRDFVNCSTLPALNLASWREAS
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3