07-496-I
Anti-Myeloperoxidase Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Myeloperoxidase, myeloperoxidase heavy chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MPO(4353)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected myeloperoxidase heavy chain in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1