MABS461
Anti-Neutrophil Elastase Antibody, clone AHN-10
clone AHN-10, from mouse
Szinonimák:
Neutrophil elastase, Bone marrow serine protease, Elastase-2, Human leukocyte elastase, HLE, Medullasin, PMN elastase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AHN-10, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ELANE(1991)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Neutrophil Elastase in human pancreatic tissue lysate (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Neutrophil Elastase in human pancreatic tissue lysate (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Neutrophil Elastase in human acinar cells (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Inhibition Analysis: This assay inhibits the elastinolytic actiity of purified human Neutrophil Elastase (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Neutrophil Elastase using purified Neutrophil Elastase (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Neutrophil Elastase in peripheral blood mononuclear cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2