Fontos dokumentumok
H7278
NG-Hydroxy-L-arginine acetate salt
Szinonimák:
NOHA acetate salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
mp
204 °C
oldhatóság
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@@H](CCCNC(=N)NO)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O3.C2H4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-9-6(8)10-13;1-2(3)4/h4,13H,1-3,7H2,(H,11,12)(H3,8,9,10);1H3,(H,3,4)/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYMCYRPQICLHKC-WCCKRBBISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3