Fontos dokumentumok
444288
Sigma-Aldrich
MMP-2 Inhibitor III
The MMP-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 704888-90-4, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
MMP-2 Inhibitor III, (2-((Isopropoxy)-(1,1ʹ-biphenyl-4-ylsulfonyl)-amino))-N-hydroxyacetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20N2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
364.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
methanol: 100 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(OC(C)C)CC(=O)NO)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-13(2)24-19(12-17(20)18-21)25(22,23)16-10-8-15(9-11-16)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,21H,12H2,1-2H3,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHGLPDURIUEELR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable biphenylsulfonamido-hydroxamate compound that acts a potent and Zn2+-binding site-targeting inhibitor of MMP-2 (IC50 = 12 nM). It exhibits good selectivity over MMP-9 and MMP-3 (IC50 = 0.2 and 4.5 µM, respectively) and shows practically no effect towards MMP-1 and MMP-7 (IC50 >50 µM). Shown to effectively suppress the invasiveness of HT1080 sarcoma cells grown on matrigel.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
MMP-2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 12 nM against MMP-2
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Tuccinardi, T., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 4260.
Rossello, A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 2441.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Yusuke Sakamaki et al.
Nephron. Experimental nephrology, 115(2), e22-e32 (2010-04-22)
The role of matrix metalloproteinases (MMPs) in the pathogenesis of glomerular injury appears to be complex. To investigate the role of individual MMPs, we examined the course of Adriamycin-induced albuminuria and glomerulosclerosis in mice lacking either a gelatinase (MMP-9) or
Vivian C Chioma et al.
Biological psychiatry, 89(10), 947-958 (2021-02-14)
Seeking addictive drugs is regulated by synaptic plasticity in the nucleus accumbens core and involves distinct plasticity in D1 and D2 receptor-expressing medium spiny neurons (D1/2-MSNs). However, it is unknown how differential plasticity between the two cell types is coordinated.
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.