Fontos dokumentumok
444286-M
Sigma-Aldrich
MMP-2 Inhibitor II
The MMP-2 Inhibitor II, also referenced under CAS 869577-51-5, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
MMP-2 Inhibitor II, (4-(4-(Methanesulfonamido)phenoxy)phenylsulfonyl)methyloxirane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H17NO6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
383.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
2.4 μM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)[S](=O)(=O)CC3OC3)C
InChI
1S/C16H17NO6S2/c1-24(18,19)17-12-2-4-13(5-3-12)23-14-6-8-16(9-7-14)25(20,21)11-15-10-22-15/h2-9,15,17H,10-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADEXXMLIERNFQB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An oxirane analog of SB-3CT, pMS (Cat. No. 444285) that acts as a selective, active site-binding, irreversible inhibitor of MMP-2 (Ki = 2.4 µM). Although less potent, it exhibits enhanced selectivity towards MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively) than SB-3CT, pMS.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Secondary Target
MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively)
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Ikejiri, M., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 33992.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.