444293
MMP-9 Inhibitor II
The MMP-9 Inhibitor II controls the biological activity of MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
MMP-9 Inhibitor II, MMP-9 PEX Inhibitor
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, light yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CSC(NC(CCC)=C1)=NC1=O)NC2=CC=C(OC(F)F)C=C2
WGK
WGK 2
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.