444241
MMP-2/MMP-9 Inhibitor I
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor I, also referenced under CAS 193807-58-8, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
MMP-2/MMP-9 Inhibitor I, (2R)-2-[(4-Biphenylylsulfonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MMP-2, MMP-9
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.