Fontos dokumentumok
444251-M
Millipore
MMP-2/MMP-9 Inhibitor III
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor III controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
MMP-2/MMP-9 Inhibitor III
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C52H71N13O14S2
Molekulatömeg:
1166.33
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A cyclic peptide that acts as a potent inhibitor of MMP-2 (gelatinase A; IC50 = 10 µM) and MMP-9 (gelatinase B; IC50 = 10 µM). Inhibits the migration of human endothelial cells and tumor cells, and prevents tumor growth and invasion in animal models.
A hydrophobic cyclic peptide that acts as a potent inhibitor of MMP-2 and MMP-9 (IC50 = 10 µM). Inhibits the migration of human endothelial cells and tumor cells, and prevents tumor growth and invasion in animal models. Also, phage that display this peptide specifically targets angiogenic blood vessels in vivo.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Target IC50: 10 µM against MMP-2 and MMP-9
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
H-Cys¹-Thr-Thr-His-Trp-Gly-Phe-Thr-Leu-Cys¹⁰-OH (cyclic: 1→ 10)
Egyéb megjegyzések
Medina, O.P., et al. 2001. Cancer Res.61, 3978.
Koivunen, E., et al. 1999. Nat. Biotechnology 17, 768.
Jogi információk
Sold under license of U.S. Patent 6,624,144.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.