Fontos dokumentumok
444274
Sigma-Aldrich
MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV, also referenced under CAS 292605-14-2, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV, SB-3CT
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H14O3S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
13.9 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(CC3SC3)c1ccc(cc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3S2/c16-20(17,11-14-10-19-14)15-8-6-13(7-9-15)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSONWRHLFZYHIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A potent, selective, slow-binding and mechanism-based inhibitor of human gelatinases, MMP-2 (Ki = 13.9 nM) and MMP-9 (Ki = 600 nM). It also exhibits a covalent mechanism based behavior in inhibition of these enzymes. This inhibitor appears to have similarity to TIMP-1 and TIMP-2 in the slow-binding component of inhibition. Shown to directly bind to the zinc in the catalytic site of MMP-2. Does not affect the activities of MMP-1 (Ki = 206 µM) MMP-3 (Ki = 15 µM), or MMP-7 (Ki = 96 µM).
A potent, selective, slow-binding and mechanism-based inhibitor of human gelatinases, MMP-2 (Ki = 13.9 nM), and MMP-9 (Ki = 600 nM). This inhibitor appears to behave similarly to TIMP-1 and TIMP-2 in the slow-binding component of inhibition. Also exhibits a covalent mechanism-based behavior in inhibition of these enzymes. Binds directly to the catalytic zinc ion on MMP-2.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Krüger, A., et al. 2005. Cancer Res.65, 3523.
Kleinfeld, O., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 17125.
Brown, S., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 6799.
Jogi információk
Sold under license of U.S. Patent 6,703,415.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Fedezze fel a rákkutatási forrásokat a sejtkultúra, a genomika, a biomarkerek és egyéb modellező és profilalkotó eszközökkel, amelyek segítenek a rákkutatás maximalizálásában.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.