Fontos dokumentumok
444219-M
Millipore
MMP-1 Substrate III, Fluorogenic
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1.
Szinonimák:
MMP-1 Substrate III, Fluorogenic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C51H72N14O12S
Molekulatömeg:
1105.27
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥94% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
50% acetic acid: soluble
fluoreszcencia
λex ~365 nm
λem ~450 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1. Has a better kcat/Km value than the MMP Substrate (Cat. No. 444207).
Quenched fluorescence substrate for MMP-1 (excitation maximum: 365 nm; emission maximum: 450 nm). Has a better kcat/Km value than the MMP-Substrate (Cat. No. 444207).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Quenched fluorescence substrate for MMP-1
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
DNP-Pro-Cha-Abu-Cys(Me)-His-Ala-Lys(N-Me-Abz)-NH₂[Cha = β-cyclohexylalanyl; Abu = L-α-aminobutyryl; Abz = 2-aminobenzoyl]
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
McGeehan, G.M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32814.
Green, M., et al. 1992. Medicinal Chemistry Annual Meeting, poster (Abstr. 41).
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1