Merck
444282
MMP/TACE Substrate, FS-6
The widely used MMP substrate FS-1 is modified by an N-terminal lysine elongation to produce a broad-spectrum MMP and TACE substrate that displays improved water solubility and substrate sensitivities.
Szinonimák:
MMP/TACE Substrate, FS-6, Mca-KPLG~L-Dpa-AR-NH2
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C55H80N16O16
Molekulatömeg:
1221.32
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
oldhatóság
water: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The widely used MMP substrate FS-1 (Cat. No. 03-32-5032) is modified by an N-terminal lysine elongation to produce a broad-spectrum MMP and TACE substrate that displays improved water solubility and substrate sensitivities. Exhibits 2- to 9-fold higher specificity constant (kcat/Km) towards MMP-1, -8, -13, -14 when compared with FS-1 and ~2-fold higher kcat/Km towards TACE when compared with TACE Substrate II and III (Cat. Nos. 616402 and 616403, respectively). It has been used successfully in detecting T98G glioma cell surface-associated MMP activity and is shown to be resistant to proteolysis by human leukocyte elastase, trypsin, and ADAM-10.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Broad-spectrum MMP and TACE substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Elkészítési megjegyzés
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Mca-Lys-Pro-Leu-Gly~Leu-Dpa-Ala-Arg-NH₂
Neumann, U., et al. 2004. Anal. Biochem.328, 166.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1