Fontos dokumentumok
444258
Sigma-Aldrich
MMP-14 Substrate I, Fluorogenic
A specific fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for the detection of MMP activity.
Szinonimák:
MMP-14 Substrate I, Fluorogenic, MT1-MMP Substrate I, Fluorogenic, MCA-PLA-C(OMeBz)-WAR(Dpa)-NH₂
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C66H82N16O17S
Molekulatömeg:
1403.52
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~328 nm
λem ~400 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for the detection of MMP activity (kcat/km = 730,000 M-1s-1 for MMP-14 (MT1-MMP) and 36,000 M-1s-1 for MMP-11 (ST3); pH = 7.5 at 25°C). Excitation max.: ~328 nm; emission max.: ~400 nm.
A specific fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for the detection of MMP activity. (kcat/Km = 7.3 x 105 M-1s-1 for MMP-14 (MT1-MMP) and 3.6 x 104 M-1s-1 for MMP-11 at 25°C, pH 7.5).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-14
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
kcat/Km = 7.3 x 105 M-1s-1 for MMP-14; .6 x 104 M-1s-1 for MMP-11
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
MCA-Pro-Leu-Ala-Cys(p-OMeBz)-Trp-Ala-Arg(Dpa)-NH₂ Dpa = N³-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl, Bz = Benzyl
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Mucha, A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 2763.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1