420355
Isoprenaline hydrochloride
≥99% (TLC), solid, β-adrenoceptor agonist, Calbiochem
Szinonimák:
Isoproterenol, Hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Isoproterenol, Hydrochloride, Phenethylamine derivative.
leírás
Merck USA index - 14, 5217
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
white
oldhatóság
ethanol: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[Cl-].N(C(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)O.[H+]
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-adrenergic agonist
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Carmena, M.J., et al. 1997. Prostate 33, 46.
Takemura, H., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 274, 584.
Kishimoto, I., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 28300.
Macaulay, S.L., et al. 1994. Mol. Cell Biochem.141, 27.
Yashiro, K., et al. 1994. J. Biochem.115, 1040.
Ladenheim, R.G., et al. 1993. J. Neurochem.60, 260.
von Zastrow, M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 763.
Mokhtari, A., et al. 1985. J. Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res.10, 213.
WGK
WGK 2
Cikkek
Gain a deeper understanding of the various types of receptor agonists and antagonists, including full, partial, and inverse agonists and competitive/reversible and non-competitive/irreversible antagonists.