434741
ETYA
Inhibits arachidonic acid uptake and the activities of arachidonic acid specific and non-specific acyl-CoA synthetases.
Szinonimák:
ETYA, 5,8,11,14-Eicosatetraynoic Acid
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCCC
InChI
1S/C20H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PLA₂
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ekokoski, E., and Tornquist, K. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1223, 274.
Ondrey, F., et al. 1989. Cancer Res.49, 1138.
Kuhn, H., et al. 1984. Eur. J. Biochem.139, 577.
WGK
WGK 3