Merck
SAF-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
fish fin
kiszerelés
tube of 5 μg 00122301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00122301-1VL
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Fibroblast-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Alkalmazás
Genetic engineering, virus susceptibility, fish physiology.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gilt head seabream caudal fin
SAF-1 has been developed from the fin tissues of an adult gilt-head seabream (sparius aurata) without immortalising treatments. SAF-1 supports the replication of several common fish viruses such as lymphocystis disease virus (LDV), infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV) and viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV). SAF-1 has a higher susceptibility to rhabdoviruses, especially UHNV. In the SAF-1 line, neither chromosome changes or differences from passage 50-70 have been detected, suggesting a normal karyotype and stable cell line. The cell line may be useful in isolating and studying undetected latent and potential lytic viruses infecting gilt-head seabream and other related sparid species. In addition to its proven applications, SAF-1 could be used as an in vitro system to address multiple questions related to the genetic engineering of this species, such as evaluating the efficiency of the promotors in transgenic constructions, testing whether this species is susceptible to viral vectors available in fish or whether heterologous transposable elements can be mobilised for insertional mutagenesis. This cell line was mycoplasma eradicated at ECACC.
Elkészítési megjegyzés
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 -1.6 ie. seeding at 2-4 x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 25°C; no CO2.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)