Fontos dokumentumok
BP391
Melphalan
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine, L-PAM, L-Phenylalanine mustard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
melphalan
form
powder
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(O)=O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)