Fontos dokumentumok
391338
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
Szinonimák:
HEPES, N-2-Hydroxyethylpiperazine-Nʹ-2-ethanesulfonic Acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.30
Beilstein:
883043
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.25
Terméknév
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Minőségi szint
Teszt
≥99% dry basis (titration)
Forma
crystalline powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
oldhatóság
water: 1 M
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer. HEPES has its maximum buffering capacity very near the pH of mammalian tissue fluids (pKa of 7.31 at 37°C). Exhibits no metal binding and has a small temperature dependent ΔpKa of -0.014/°C.
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.05.
Absorbance (1.0 M, H2O, 280 nm): ≤0.04
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1