Merck
137265
SAFC
HEPES sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
HEPES, Sodium Salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17N2NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
6.8-8.2
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa 
7.5
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
HEPES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. HEPES Sodium, used in conjunction with HEPES, is the most commonly used biological buffer formulation since the pKa of the buffer is 7.31 which corresponds to the physiological pH of 7.36. HEPES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.HEPES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)