Fontos dokumentumok
RDD035
HEPES sodium salt
≥99.5% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
Szinonimák:
HEPES Sodium, HEPES hemisodium salt, Sodium HEPES, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Redi-Dri™
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (titration)
minőség
free-flowing
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a protein precipitation buffer
- in cell culture media
- as a binding buffer
Tulajdonságok és előnyök
- Redi-Dri™ eliminates clumping for hygroscopic chemicals
- powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for standard use in lab
- Eliminates clumps, maintains product moisture, quality, and characteristics
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.