3541
Glutathione, Reduced, Free Acid
>98% (titration), solid, endogenous antioxidant, Calbiochem®
Szinonimák:
Glutathione, Reduced, Free Acid, γ-Glu-Cys-Gly, GSH
About This Item
Javasolt termékek
product name
Glutathione, Reduced, Free Acid, Glutathione, Reduced, Free Acid, CAS 70-18-8, is a tripeptide that serves as an endogenous antioxidant and provides protection against auto-oxidation.
Minőségi szint
Teszt
>98% (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2