Fontos dokumentumok
MAK501
Glucose Oxidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Glucose Oxidase Assay Kit
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Linear detection range: 0.02 to 10 U/L glucose oxidase for the colorimetric assay and 0.002 to 1.5 U/L for the fluorometric assay.
Alkalmasság
Elv
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Protocols
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.