Fontos dokumentumok
MAK509
Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Szinonimák:
FRAP Colorimetric Assay Kit
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; arthritis; diabetes; rheumatological diseases; neurodegenerative disorders; neurological disorders; endocrinological disorders
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Linear detection range: 0.5 to 180 µM Fe3+ reduction potential
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
Alkalmasság
Elv
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)