236005
COX-1 Inhibitor, FR122047
The COX-1 Inhibitor, FR122047, also referenced under CAS 130717-51-0, controls the biological activity of COX-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Szinonimák:
COX-1 Inhibitor, FR122047, FR 122047, 1-[(4,5-Bis(4-methoxyphenyl-2-thiazoyl)carbonyl]-4-methylpiperazine, Hydrochloride, 4,5-Bis(4-methoxyphenyl-2-[(1-methylpiperazin-4-yl)carbonyl]thiazole, Hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
1 M HCl: 2 mg/mL
water: 4 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1c4ccc(cc4)OC)c3ccc(cc3)OC)C(=O)N2CCN(CC2)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
COX-1, COX-2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ochi, T., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.391, 49.
Tanaka, A., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1189.
Dohi, M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.243, 179.
WGK
WGK 3